Phenyl propargyl ether 97+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
392730050 392730250
ACRO392730050EA 480 DKK
ACRO392730050 ACRO392730250
Phenyl propargyl ether 97+%
Phenyl propargyl ether
Formel: C₉H₈O
Kogepunkt: 89…90 °C (14 mmHg)
Massefylde: 1,03 g/cm³
Flammepunkt: 76 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00048107
CAS-nummer: 13610-02-1
EINECS: 237-095-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %