Propiolaldehyd diethyl acetal 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
382920010 382920050
ACRO382920010EA 188 DKK
ACRO382920010 ACRO382920050
Propiolaldehyd diethyl acetal 98%
Propiolaldehyd diethyl acetal
Formel: C₇H₁₂O₂
Molekylvægt: 128.17 g/mol
Kogepunkt: 137…139 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.894 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009237
CAS-nummer: 10160-87-9
EINECS: 233-430-4
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %