3-Phenyl-1-propyn 97% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Propynylbenzene
376800010 376800050 376800250
ACRO376800010EA 606 DKK
ACRO376800010 ACRO376800050 ACRO376800250
3-Phenyl-1-propyn 97% stabilised
3-Phenyl-1-propyn
Formel: C₉H₈
Kogepunkt: 75 °C (20 mmHg)
Massefylde: 0,934 g/cm³
Flammepunkt: 52 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134431
CAS-nummer: 10147-11-2
UN nummer: 3295
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5260 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 100 to 400 ppm BHT