1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
277260050 277260250
ACRO277260050EA 374 DKK
ACRO277260050 ACRO277260250
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol 98%
1H,1H-Pentadecafluor-1-octanol
Formel: C₈H₃F₁₅O
Kogepunkt: 100…102 °C (100hPa)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flammepunkt: >150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004675
CAS-nummer: 307-30-2
EINECS: 206-197-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %