1-(Trimethylsilyl)-1-propyn 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Trimethyl-1-propynylsilane
223530010 223530050
ACRO223530010EA 315 DKK
ACRO223530010 ACRO223530050
1-(Trimethylsilyl)-1-propyn 98%
1-(Trimethylsilyl)-1-propyn
Formel: C₆H₁₂Si
Molekylvægt: 112.25 g/mol
Kogepunkt: 99…100 °C (760 mmHg)
Massefylde: 0.75 g/cm³
Flammepunkt: –3 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009271
CAS-nummer: 6224-91-5
EINECS: 228-314-5
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %