1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
139710050 139710250
ACRO139710050EA 525 DKK
ACRO139710050 ACRO139710250
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol 90%
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
Kogepunkt: 104…105 °C (745 mmHg)
Flammepunkt: 39 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00000441
CAS-nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN nummer: 1989
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3410 to 1.3440 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %