Rubrene 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene, 5,6,11,12-Tetraphenyltetracene
132380010 132385000
ACRO132380010EA 899 DKK
ACRO132380010 ACRO132385000
Rubrene 99%
Rubrene
Formel: C₄₂H₂₈
Smeltepunkt: 330…335 °C
MDL Number: MFCD00003703
CAS-nummer: 517-51-1
EINECS: 208-242-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
GC ≥96.0 %