n-Octacosan 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
129270050 129270250 129271000 129275000
ACRO129270050EA 157 DKK
ACRO129270050 ACRO129270250 ACRO129271000 ACRO129275000
n-Octacosan 99+%
n-Octacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₆CH₃
Kogepunkt: 440 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 61…64 °C
Massefylde: 0,8067 g/cm³
Flammepunkt: 227 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009355
CAS-nummer: 630-02-4
EINECS: 211-125-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 64 °C
GC ≥99.0 %