n-Nonan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
8.06838.0100EA 533 DKK
8.06838.0100 8.06838.0250 8.06838.1000
n-Nonan for synthesis, Sigma-Aldrich®
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Kogepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,718 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN nummer: 1920
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -53 °C
Molar Mass 128.25 g/mol
Boiling Point 151 °C
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 31 °C
Refractive Index  - 7 mm2/s (40 °C)
Explosion Limit 0.7 - 5.6 %(V)
Density 0.72 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C