n-Nonan ≥99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16177.0F
A16177.AE
A16177.AP
A16177.0FEA
7960
DKK
A16177.0F
A16177.AE
A16177.AP
n-Nonan ≥99%
n-Nonane
Purity: 99%
CAS No.: 111-84-2
Molecular Formula: C9H20
Formula Weight: 128.26
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.4054
Melting Point: -53°
Boiling Point: 150-152°
Beilstein Reference: 1696917
UN No.: 1920
MDL No.: MFCD00009574
Formel:
H₃C(CH₂)₇CH₃ Kogepunkt: 150…152 °C Smeltepunkt: –53 °C Massefylde: 0,718 Flammepunkt: 31 °C (87 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009574 CAS-nummer: 111-84-2 EINECS: 203-913-4 UN nummer: 1920 ADR: 3,III |