n-Nonan 99%, pure
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
129111000 129115000 129110025
ACRO129111000EA 482 DKK
ACRO129111000 ACRO129115000 ACRO129110025
n-Nonan 99%, pure
n-Nonane
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₃
Kogepunkt: 151 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –53 °C
Massefylde: 0,718 g/cm³
Flammepunkt: 31 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009574
CAS-nummer: 111-84-2
EINECS: 203-913-4
UN nummer: 1920
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %