n-Nonadecan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
74158-1G
74158-5G
74158-1GEA
188
DKK
74158-1G
74158-5G
n-Nonadecan, Supelco®
n-Nonadecane
Formel:
H₃C(CH₂)₁₇CH₃ Kogepunkt: 329,7 °C (1013 hPa) Massefylde: 0,7845 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009012 CAS-nummer: 629-92-5 EINECS: 211-116-8 |