n-Nonadecan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
129100250 129101000
ACRO129100250EA 301 DKK
ACRO129100250 ACRO129101000
n-Nonadecan 99%
n-Nonadecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₇CH₃
Kogepunkt: 330 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 0,7845 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 168 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009012
CAS-nummer: 629-92-5
EINECS: 211-116-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96 %