n-Hexan, Wasser_0,01 95, GPR RECTAPUR® zS
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
24580.290EA 428 DKK
24580.290 24580.324 24580.460
n-Hexan, Wasser_0,01 95, GPR RECTAPUR® zS
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 69
Smeltepunkt: –94,3 °C
Massefylde: 0.659 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
REACH: 01-2119480412-44
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 95 %
Evaporation residue Max. 50 ppm
Water Max. 100 ppm