Hexan (blanding af isomere) ≥98.5% ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexanes, Isohexane
33321.K2
33321.M1
33321.K4
33321.K2EA
580
DKK
33321.K2
33321.M1
33321.K4
Hexan (blanding af isomere) ≥98.5% ACS
Hexan (blanding af isomere)
Purity: 98.5+%
CAS No.: 92112-69-1
Molecular Formula: C6H14
Formula Weight: 86.18
Flash Point:
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Kogepunkt: 65…70 °C Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0,67 Flammepunkt: <–23 °C (–9 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02179311 CAS-nummer: 110-54-3 EINECS: 295-570-2 UN nummer: 1208 ADR: 3,II Merck Index: 13,04712 |