n-Hexan, extra dry 96+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
326921000
326920010
326920025
326921000.EA
276
DKK
326921000.
326920010.
326920025.
n-Hexan, extra dry 96+%, AcroSeal®
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86.18 g/mol Kogepunkt: 69 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0.659 g/cm³ Flammepunkt: –22 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN nummer: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.002 % |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Filt.over 0.2 micron PFTE | Filtered |