n-Hexan 95%, ECD tested halocarbons free grade Residual
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
326710010 326710025
ACRO326710010EA 493 DKK
ACRO326710010 ACRO326710025
n-Hexan 95%, ECD tested halocarbons free grade Residual
n-Hexan
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molekylvægt: 86.18 g/mol
Kogepunkt: 69
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0.659 g/cm³
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN nummer: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥94 %
UV at 200 nm A: ≤0.602
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %