n-Hexan ∼95% hexane_n Pest_Residual
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
326660010
326660025
ACRO326660010EA
513
DKK
ACRO326660010
ACRO326660025
n-Hexan ∼95% hexane_n Pest_Residual
n-Hexan
Formel:
H₃C(CH₂)₄CH₃ Molekylvægt: 86.18 g/mol Kogepunkt: 69 Smeltepunkt: –95 °C Massefylde: 0.659 g/cm³ Flammepunkt: –22 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS-nummer: 110-54-3 EINECS: 203-777-6 UN nummer: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | (ECD) Passes test, (NPD) Passes test, (FID) Passes test |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |