Hexan (blanding af isomere), technical
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Hexanes, Isohexane
210590010 210590025 210590050 210590250
ACRO210590010EA 278 DKK
ACRO210590010 ACRO210590025 ACRO210590050 ACRO210590250
Hexan (blanding af isomere), technical
Hexan (blanding af isomere)
Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Kogepunkt: 69 °C
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,659 g/cm³
Flammepunkt: –22 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009520
CAS-nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN nummer: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c38497992e162315d0f3563bfcd3dc478422095&vid=7880d919bf16a88cca44241139a2be8054e77804&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %