n-Hexadecan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20633.0005 8.20633.0250 8.20633.1000 8.20633.9040
8.20633.0005EA 141 DKK
8.20633.0005 8.20633.0250 8.20633.1000 8.20633.9040
n-Hexadecan til syntese, Sigma-Aldrich®
n-Hexadecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Kogepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 0,77331 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 135 °C (closed cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008998
CAS-nummer: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 18 °C
Molar Mass 226.44 g/mol
Boiling Point 287 °C
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 135 °C
Density 0.77 g/cm3 (20 °C)
Viscosity kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)