n-Hexacosan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
52183-1G 52183-250MG
52183-1GEA 1400 DKK
52183-1G 52183-250MG
n-Hexacosan, Supelco®
n-Hexacosane
Formel: H₃C(CH₂)₂₄CH₃
Kogepunkt: 412,2 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 56…59 °C
Massefylde: 0,804 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009354
CAS-nummer: 630-01-3
EINECS: 211-124-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec0fc9961cce69c08f514a2cad4ea2dc785dc967&vid=d098f96663d77496576f54cc2e20bf863284bdcf&prid=web&clid=SAPDAM