n-Heptan
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: high purity solvents
T174.1 T174.2
ROTHT174.1EA 652.62 DKK
ROTHT174.1 ROTHT174.2
n-Heptan
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekylvægt: 100.20 g/mol
Kogepunkt: 98.4
Smeltepunkt: –90.6 °C
Massefylde: 0.6838 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM