n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
0,2 µm Filtreret. Packaged under nitrogen.
24539.320EA 2080 DKK
24539.320 24539.290 BDH24539.400
n-Heptan ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® til HPLC
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kogepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –90,6 °C
Massefylde: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay (on anhydrous substance) Min. 99 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Evaporation residue Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm
Absorbance (210 nm) Max. 0.3
Absorbance (220 nm) Max. 0.1
Absorbance (245 nm) Max. 0.01
Transmittance (210 nm) Min. 50 %
Transmittance (220 nm) Min. 80 %
Transmittance (245 nm) Min. 98 %