n-Heptan ∼ 99% (n-heptane) til HPLC
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
364970010
364970025
ACRO364970010EA
1130
DKK
ACRO364970010
ACRO364970025
n-Heptan ∼ 99% (n-heptane) til HPLC
n-Heptane
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Kogepunkt: 98,4 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –91 °C Massefylde: 0,683 g/cm³ Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN nummer: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.01 % |
GC | ≥99 % |
UV | at 230 nm A: ≤0.02 |
Residue after evaporation | ≤5 ppm |
Acidity | ≤0.00015 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |