n-Heptan, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: high purity solvents
364361000 364360010 364360025
364361000.EA 311 DKK
364361000. 364360010. 364360025.
n-Heptan, extra dry over Molecular Sieve 99+%, AcroSeal®
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Kogepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –91 °C
Massefylde: 0,683 g/cm³
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %