n-Heptan, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
high purity solvents
326911000
326910010
326911000.EA
594
DKK
326911000.
326910010.
n-Heptan, extra dry 99+%, AcroSeal®
n-Heptane
Formel:
H₃C(CH₂)₅CH₃ Kogepunkt: 98 °C (760 mmHg) Smeltepunkt: –91 °C Massefylde: 0,683 g/cm³ Flammepunkt: –4 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009544 CAS-nummer: 142-82-5 EINECS: 205-563-8 UN nummer: 1206 ADR: 3,II Merck Index: 13,04679 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |