n-Heptan, extra dry 99+%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: high purity solvents
326911000 326910010
326911000.EA 594 DKK
326911000. 326910010.
n-Heptan, extra dry 99+%, AcroSeal®
n-Heptane
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Molekylvægt: 100.20 g/mol
Kogepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –91 °C
Massefylde: 0.683 g/cm³
Flammepunkt: –4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN nummer: 1206
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %