n-Heptadecan til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20616.0050 8.20616.0010
8.20616.0050EA 548 DKK
8.20616.0050 8.20616.0010
n-Heptadecan til syntese, Sigma-Aldrich®
n-Heptadecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₅CH₃
Kogepunkt: 302,1 °C (1013 hPa)
Massefylde: 0,7783 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009002
CAS-nummer: 629-78-7
EINECS: 211-108-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 240.47 g/mol
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 148 °C
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Viscosity Kinematic  - 7 mm2/s (40 °C)