n-Dodecan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Dodecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
44010-25ML 44010-5ML
44010-25MLEA 2090 DKK
44010-25ML 44010-5ML
n-Dodecan, Supelco®
n-Dodecane
Formel: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Molekylvægt: 170.34 g/mol
Kogepunkt: 216
Smeltepunkt: –9.6 °C
Massefylde: 0.7487 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 74
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008969
CAS-nummer: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59680b595c18cf0cca4ce3d406e2969607f0d442&vid=fa740fd3e72e63a3ba0db89bba23a8f1375f3b55&prid=web&clid=SAPDAM