n-Decan, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
30540-25ML
30540-5ML
30540-25MLEA
2050
DKK
30540-25ML
30540-5ML
n-Decan, Supelco®
n-Decane
Formel:
H₃C(CH₂)₈CH₃ Kogepunkt: 174,1 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –30 °C Massefylde: 0,73 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008954 CAS-nummer: 124-18-5 EINECS: 204-686-4 UN nummer: 2247 ADR: 3,III |