Natriumdodecylsulfat (SDS), Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
71726-10G-F 71726-50G-F
71726-10G-FEA 925 DKK
71726-10G-F 71726-50G-F
Natriumdodecylsulfat (SDS), Supelco®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Smeltepunkt: 204…207 °C
Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00036175
CAS-nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7198183df2f9e957ad56b108f9ec6b63142df482&vid=a7753127758a5eb0bc006050d93853edba549400&prid=web&clid=SAPDAM