Natriumdodecylsulfat (SDS)
Leverandør: RESEARCH ORGANICS
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
RES9010L-A103X
RES9010L-A102X
RES9010L-A104X
RESERES9010L-A103XEA
0
DKK
RESERES9010L-A103X
RESERES9010L-A102X
RESERES9010L-A104X
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Molekylvægt: 288.38 g/mol Smeltepunkt: 204…207 °C Massefylde: 1.1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1 II Merck Index: 14,08636 |