Natriumdodecylsulfat (SDS) 98% til biokemi, til elektroforese
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
419530010
419531000
419530050
ACRO419530010EA
4110
DKK
ACRO419530010
ACRO419531000
ACRO419530050
Natriumdodecylsulfat (SDS) 98% til biokemi, til elektroforese
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Smeltepunkt: 206 °C Massefylde: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: >150 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 UN nummer: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,08636 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤1 % (1 g, 105°C, 3 h) |
Solubility | (3 % in water) Clear colorless |
GC | ≥97.5 % |
UV | at 280 nm A: ≤0.04 |
Chloride (Cl) | ≤500 ppm |