1,9-Nonandithiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,9-Dimercaptononane
L07172.03 L07172.06
L07172.03EA 651 DKK
L07172.03 L07172.06
1,9-Nonandithiol ≥97%
1,9-Nonandithiol
Purity: 97% CAS No.: 3489-28-9 Molecular Formula: HS(CH2)9SH Formula Weight: 192.39 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4999 Boiling Point: 351-352° Beilstein Reference: 1737568 MDL No.: MFCD00004914
Formel: C₉H₂₀S₂
Kogepunkt: 351…352 °C
Massefylde: 0,953
Flammepunkt: >100 °C (212 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004914
CAS-nummer: 3489-28-9
EINECS: 222-482-3