1,6-Hexanedithiol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,6-Dimercaptohexane
120670050 120670250
ACRO120670050EA 334 DKK
ACRO120670050 ACRO120670250
1,6-Hexanedithiol 97%
1,6-Hexanedithiol
Formel: C₆H₁₄S₂
Kogepunkt: 237 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –21 °C
Massefylde: 0,99 g/cm³
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004910
CAS-nummer: 1191-43-1
EINECS: 214-735-1
UN nummer: 3334
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5110 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)