1,3-Propandithiol 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
131410500 131412500
ACRO131410500EA 794 DKK
ACRO131410500 ACRO131412500
1,3-Propandithiol 98%
1,3-Propandithiol
Formel: C₃H₈S₂
Kogepunkt: 169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –79 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 58 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004904
CAS-nummer: 109-80-8
EINECS: 203-706-9
UN nummer: 1228
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07984
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Density (20°C) 1.038 to 1.048 g/ml