1,2-Ethandithiol ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00795.0100
8.00795.0500
8.00795.0100EA
1140
DKK
8.00795.0100
8.00795.0500
1,2-Ethandithiol ≥99.0% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Ethandithiol
Formel:
C₂H₆S₂ Kogepunkt: 146…149 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –41 °C Massefylde: 1,374 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 44 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004892 CAS-nummer: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 UN nummer: 1228 ADR: 3 (6.1),III Merck Index: 13,03760 |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -41 °C |
Molar Mass | 94.20 g/mol |
Boiling Point | 146 - 149 °C |
Vapor Pressure | 5.3 hPa (23 °C) |
Flash Point | 44 °C |
Density | 1.12 g/cm3 (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |