1,2-Ethandithiol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
1.2-Ethanedithiol, 1,2-Dimercaptoethane
L12865.14
L12865.22
L12865.36
L12865.14EA
343
DKK
L12865.14
L12865.22
L12865.36
1,2-Ethandithiol ≥98%
1,2-Ethandithiol
Purity: 98+%
CAS No.: 540-63-6
Molecular Formula: C2H6S2
Formula Weight: 94.20
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.5580
Odour: Stench
Melting Point: -41°
Boiling Point: 144-146°
Beilstein Reference: 505946
Merck Reference: 14,3725
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00004892
Formel:
C₂H₆S₂ Molekylvægt: 94.2 g/mol Kogepunkt: 144…146 °C Smeltepunkt: –41 °C Massefylde: 1.123 Flammepunkt: 45 °C (113 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004892 CAS-nummer: 540-63-6 EINECS: 208-752-3 UN nummer: 3071 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03760 |