2-Propanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopropyl mercaptan, Isopropanethiol, 2-Mercaptopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
8.07532.0100EA 455 DKK
8.07532.0100 8.07532.0500 8.07532.9045
2-Propanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Kogepunkt: 57 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –130 °C
Massefylde: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004863
CAS-nummer: 75-33-2
EINECS: 200-861-4
UN nummer: 2402
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point -130 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 51 - 53 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 605 hPa (37 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.4255 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)