2-Butanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01818.0005 8.01818.0250
8.01818.0005EA 218 DKK
8.01818.0005 8.01818.0250
2-Butanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molekylvægt: 90.19 g/mol
Kogepunkt: 85
Smeltepunkt: –165 °C
Massefylde: 0.829 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –23 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004865
CAS-nummer: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
UN nummer: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01612
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.32 g/l (20 °C)
Melting Point -165 °C
Molar Mass 90.18 g/mol
Boiling Point 82 - 88 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 108 hPa (25 °C)
Flash Point -23 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.6 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)