1-Propanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Propanethiol, Propyl mercaptan, n-Propyl mercaptan, 1-Mercaptopropane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07529.0005 8.07529.0250
8.07529.0005EA 237 DKK
8.07529.0005 8.07529.0250
1-Propanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Propanthiol
Formel: C₃H₈S
Kogepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –113 °C
Massefylde: 0,82995 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: –14 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004900
CAS-nummer: 107-03-9
EINECS: 203-455-5
UN nummer: 2402
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 1.9 g/l (25 °C)
Melting Point -113 °C
Molar Mass 76.16 g/mol
Boiling Point 67 - 68 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 165 hPa (20 °C)
Flash Point -34 °C
Refractive Index 1.438 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)