1-Pentanthiol ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
L04330.14 L04330.22
L04330.14EA 749 DKK
L04330.14 L04330.22
1-Pentanthiol ≥97%
1-Pentanthiol
Purity: 97% CAS No.: 110-66-7 Molecular Formula: CH3(CH2)4SH Formula Weight: 104.22 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Stench Melting Point: -76° Boiling Point: 125-126° Beilstein Reference: 1730979 UN No.: 1111 MDL No.: MFCD00004907
Formel: C₅H₁₂S
Kogepunkt: 125…126 °C
Smeltepunkt: –76 °C
Massefylde: 0,841
Flammepunkt: 18 °C (64 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004907
CAS-nummer: 110-66-7
EINECS: 203-789-1
UN nummer: 1111
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00653