1-Octanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21861.0100 8.21861.0500
8.21861.0100EA 264 DKK
8.21861.0100 8.21861.0500
1-Octanthiol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1-Octanthiol
Formel: C₈H₁₈S
Kogepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004912
CAS-nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.004 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 146.29 g/mol
Boiling Point 199 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 70 °C
Refractive Index 1.4538 (20 °C, 589 nm)
Density 0.84 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C