1-Octanthiol ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
L07195.AE
L07195.AP
L07195.AEEA
465
DKK
L07195.AE
L07195.AP
1-Octanthiol ≥98%
1-Octanthiol
Purity: 98%
CAS No.: 111-88-6
Molecular Formula: CH3(CH2)7SH
Formula Weight: 146.29
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4550
Melting Point: -49°
Boiling Point: 197-199°
Beilstein Reference: 1733101
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00004912
Formel:
C₈H₁₈S Kogepunkt: 197…199 °C Smeltepunkt: –49 °C Massefylde: 0,843 Flammepunkt: 68 °C (154 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00004912 CAS-nummer: 111-88-6 EINECS: 203-918-1 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |