1-Octanthiol 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: n-Octyl mercaptan, 1-Mercaptooctane, n-Octanethiol
157480010 157482500 157480025 157480020
ACRO157480010EA 852 DKK
ACRO157480010 ACRO157482500 ACRO157480025 ACRO157480020
1-Octanthiol 97%
1-Octanthiol
Formel: C₈H₁₈S
Kogepunkt: 197…200 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –49 °C
Massefylde: 0,84 g/cm³
Flammepunkt: 68 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004912
CAS-nummer: 111-88-6
EINECS: 203-918-1
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4525 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %