1-Octadecanthiol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
L04123.14 L04123.22
L04123.14EA 335 DKK
L04123.14 L04123.22
1-Octadecanthiol 96%
1-Octadecanthiol
Purity: 96% CAS No.: 2885-00-9 Molecular Formula: CH3(CH2)17SH Formula Weight: 286.57 Flash Point: 185°(365°F) Odour: Stench Boiling Point: 180°/5mm Beilstein Reference: 1811934 MDL No.: MFCD00004886
Formel: C₁₈H₃₈S
Molekylvægt: 286.57 g/mol
Kogepunkt: 180 °C (5 mmHg)
Smeltepunkt: 30…33 °C
Massefylde: 0.847
Flammepunkt: 185 °C (365 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004886
CAS-nummer: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
UN nummer: 3335
ADR: 9