1-Hexanthiol 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
215270050 215271000 215275000
ACRO215270050EA 351 DKK
ACRO215270050 ACRO215271000 ACRO215275000
1-Hexanthiol 96%
1-Hexanthiol
Formel: C₆H₁₄S
Kogepunkt: 150…154 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 81…80 °C
Massefylde: 0,84 g/cm³
Flammepunkt: 30 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004909
CAS-nummer: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
UN nummer: 3071
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4520 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.836 to 0.844 g/ml
GC ≥95 %