1-Butanthiol 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Mercaptobutane, n-Butanethiol, NBM, n-Butyl mercaptan
220620500 220620050 220620010 220622500
ACRO220620500EA 219 DKK
ACRO220620500 ACRO220620050 ACRO220620010 ACRO220622500
1-Butanthiol 99+%
1-Butanthiol
Formel: C₄H₁₀S
Molekylvægt: 90.19 g/mol
Kogepunkt: 98 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –116 °C
Massefylde: 0.84 g/cm³
Flammepunkt: 0.5 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004905
CAS-nummer: 109-79-5
EINECS: 203-705-3
UN nummer: 2347
ADR: 3 II
Merck Index: 12,01611
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %