1,2,6-Hexantriol for synthesis, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: 1,2,6-Trihydroxyhexane

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41808.0050 8.41808.9010
8.41808.0050EA 897 DKK
8.41808.0050 8.41808.9010
1,2,6-Hexantriol for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2,6-Hexanetriol
Formel: C₆H₁₄O₃
Kogepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 25…32 °C
Massefylde: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002976
CAS-nummer: 106-69-4
EINECS: 203-424-6

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 25 - 32 °C
Molar Mass 134.17 g/mol
Boiling Point 178 °C (6.5 hPa)
Vapor Pressure 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 195 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 7.5 (300 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR