Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Glycerol
24387.292EA 468 DKK
24387.292 24387.326 24387.361 24387.463 24387.554
Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycerin
Formel: HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Molekylvægt: 92.09 g/mol
Kogepunkt: 290
Smeltepunkt: 18.6 °C
Massefylde: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 177 °C (open cup)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004722
CAS-nummer: 56-81-5
EINECS: 200-289-5
Merck Index: 13,04497
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3668cce85af1464db21fd098526252076b567956&vid=86a15453b54e7106c121d32e4e716385003c4507&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.257 - 1.265
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %